product line
BioReagent
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in DMF
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O.OC(=O)c6cccc(C(=O)ON7C(=O)CCC7=O)c6C8=C9C=CC(=O)C=C9Oc%10cc(O)ccc8%10
InChI
1S/2C25H15NO9/c27-13-2-5-16-19(10-13)34-20-11-14(28)3-6-17(20)23(16)18-9-12(1-4-15(18)24(31)32)25(33)35-26-21(29)7-8-22(26)30;27-12-4-6-14-18(10-12)34-19-11-13(28)5-7-15(19)22(14)23-16(24(31)32)2-1-3-17(23)25(33)35-26-20(29)8-9-21(26)30/h1-6,9-11,27H,7-8H2,(H,31,32);1-7,10-11,27H,8-9H2,(H,31,32)
InChI key
YVTPVJDECOUTJW-UHFFFAOYSA-N
Application
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?