QBD11086
m-dPEG ®13-NHS ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C32H59NO17/c1-37-6-7-39-10-11-41-14-15-43-18-19-45-22-23-47-26-27-49-29-28-48-25-24-46-21-20-44-17-16-42-13-12-40-9-8-38-5-4-32(36)50-33-30(34)2-3-31(33)35/h2-29H2,1H3
Clave InChI
KLSDLLFNPXNSEL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)