Merck
QBD10262
Sigma-Aldrich
m-dPEG®12-NHS ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
100 MG
$201.000
$201.000
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$201.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H55NO16
Peso molecular:
685.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$201.000
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C30H55NO16/c1-35-6-7-37-10-11-39-14-15-41-18-19-43-22-23-45-26-27-46-25-24-44-21-20-42-17-16-40-13-12-38-9-8-36-5-4-30(34)47-31-28(32)2-3-29(31)33/h2-27H2,1H3
Clave InChI
ZMXRHHJWXLKMTL-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
The m-dPEG®12-NHS ester provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. Modification with m-dPEG® reagents can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®12-NHS (N-hydroxysuccinimide) ester reacts with amines.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)