QBD11007
Fmoc-N-amido-dPEG ®24-TFP ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Fmoc
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)OC4=C(F)C(F)=CC(F)=C4F
Clave InChI
PFGUQFPJXCYGKT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)