1606037
USP
Rosuvastatin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(Calcium (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorophenyl)-2-{2-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidin-5- yl]-2-hydroxy-N-methylethylsulfonamido}-6-isopropylpyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoate salt (1:2))
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
familia API
rosuvastatin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)