QBD11005
Fmoc-N-amido-dPEG ®8-TFP ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Fmoc
amine
ester
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O
InChI
1S/C40H49F4NO12/c41-34-27-35(42)38(44)39(37(34)43)57-36(46)9-11-48-13-15-50-17-19-52-21-23-54-25-26-55-24-22-53-20-18-51-16-14-49-12-10-45-40(47)56-28-33-31-7-3-1-5-29(31)30-6-2-4-8-32(30)33/h1-8,27,33H,9-26,28H2,(H,45,47)
Clave InChI
NUMSYYFMYZRSKU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)