P8025
3-Pentanol
98%
Sinónimos:
sec-inact.-Pentyl alcohol, Diethyl carbinol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
temp. de autoignición
815 °F
índice de refracción
n20/D 1.410 (lit.)
bp
114-115 °C/749 mmHg (lit.)
densidad
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(O)CC
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- A starting material for the preparation of liquid crystals, 1-ethylpropyl (R)-2-[4-(4′-alkoxybiphenylcarbonyloxy)-phenoxy]propionates by reacting with chiral (S)-lactic acid.
- Solvent/reductant in the catalytic deoxydehydration reaction of C4−C6 sugar alcohols into linear polyene using methyltrioxorhenium as a catalyst.
- A reactant for the synthesis of 3-(4-bromophenyloxy)pentane by reacting with 4-bromophenol via base-catalyzed Mitsunobu reaction.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?