C112208
Cyclopentanol
99%
Sinónimos:
1-Cyclopentanol, Cyclopentyl alcohol, Hydroxycyclopentane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
139-140 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
densidad
0.948 g/mL at 20 °C
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC1CCCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- An alkylating agent in the preparation of alkylated aromatic compounds using Fe3+-montmorillonite catalyst via Friedel–Crafts alkylation reaction.
- A reactant in the acylation of alcohols with an acid anhydride or acid chloride.
- A substrate in the synthesis of high-density polycyclic aviation fuel by the Guerbet reaction.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?