P7629
N-Phenylthiourea
≥98%
Sinónimos:
1-Phenyl-2-thiourea, PTU, Phenylthiocarbamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
mp
145-150 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=S)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9,10)
Clave InChI
FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Descripción general
Aplicación
- Thiazoles via solvent- and catalyst-free condensation with halo ketones.
- Formamidine disulfides via oxidation.
- Luminescent copper(I) cyanide-based coordination polymers.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?