P23407
p-Phenylenediacetic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(CH2CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Beilstein:
1960342
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
248-252 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)Cc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)5-7-1-2-8(4-3-7)6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
SLWIPPZWFZGHEU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Yanhong Jiang et al.
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 16(3), 358-367 (2019-06-05)
SIRT5 is one of the seven members (SIRT1-7) of the mammalian sirtuin family of protein acyl-lysine deacylase enzymes. In recent years, important regulatory roles of SIRT5 in (patho)physiological conditions (e.g. metabolism and cancer) have been increasingly demonstrated. For a better
Pradhumna Mahat Chhetri et al.
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
Four one-dimensional (1D) mercury(II) halide coordination polymers have been synthesized by using a semi-rigid N-donor ligand, 2,2'-(1,4-phenylene)-bis(N-(pyridin-3-yl)acetamide) (1,4-pbpa). While [Hg(1,4-pbpa)Cl₂·CH₃OH]n, 1, forms a sinusoidal chain, the complexes [Hg(1,4-pbpa)X₂]n (X = Cl, 2; Br, 3; I, 4) are helical. The sinusoidal