Merck
M84402
Sigma-Aldrich
3-Methylthiophene
98%
Sinónimos:
β-Methylthiophene, 3-Thienylmethane, 3-Thiotolene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6S
Número de CAS:
Peso molecular:
98.17
Beilstein:
1300
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
42.4 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
bp
114 °C/738 mmHg (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
densidad
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccsc1
InChI
1S/C5H6S/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Conducting polymer precursor.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Linlin Li et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 53, 36-42 (2015-06-05)
A polymer film incorporated gold nanoparticle modified electrode was fabricated. The fabricated process involved eletrodeposition of gold nanoparticles and electropolymerization of the 3-methylthiophene (abbreviated 3MT) onto the glassy carbon electrode (GCE). The resulting electrode (P3MT-nano-Au/GCE) was characterized by scanning electron
Nannan Jian et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(13), 7174-7182 (2019-03-20)
Conjugated fluorophores have been extensively used for fluorescence sensing of various substances in the field of life processes and environmental science, due to their noninvasiveness, sensitivity, simplicity and rapidity. Most existing conjugated fluorophores exhibit excellent light-emitting performance in dilute solutions
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)