T32654
2-Thiophenemethanol
98%
Sinónimos:
2-(Hydroxymethyl)thiophene, 2-Thienyl carbinol, Thenyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.564 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
densidad
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCc1cccs1
InChI
1S/C5H6OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
Clave InChI
ZPHGMBGIFODUMF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)