386391
N-Ethylisopropylamine
98%
Sinónimos:
1-Methyldiethylamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.392 (lit.)
bp
71-73 °C (lit.)
densidad
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCNC(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-4-6-5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3
Clave InChI
RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)