L3501
2,3-Lutidine
99%
Sinónimos:
2,3-Dimethylpyridine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.508 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
densidad
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccnc1C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-8-7(6)2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
HPYNZHMRTTWQTB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?