Merck
JKA8008
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average MN 10,000, NH2, hexaclycerol core, HCl Salt, carboxyl reactive
Sinónimos:
8arm-PEG-NH2, hexaglycerol core, 8arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)8
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nombre del producto
8arm-PEG10K-NH2, hexaglycerol core, HCl Salt, average Mn 10,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 10,000
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
arquitectura del polímero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Descripción general
8arm PEG Amine. Crosslinks into hydrogels. Amine group reacts with carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)
Jeon, O., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Artículos
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.