Merck
JKA8027
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average Mn 10,000, Maleimide, hexaglycerol core, thiol reactive
Sinónimos:
8arm-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2H2C4H2O2N)8
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nombre del producto
8arm-PEG10K-Maleimide, hexaglycerol core, average Mn 10,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 10,000
idoneidad de la reacción
reactivity: thiol reactive
arquitectura del polímero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
8arm PEG Maleimide. Crosslinks into hydrogels. MAL group is selective for thiol groups; reacts at pH 5.0-6.5.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lu, H.D., et al.
Biomaterials, 33(7) (2012)
Artículos
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.