JKA12007
HO-PEG-NH2
hydroxyl PEG4 amine, monodisperse
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2CH2O)3CH2CH2NH2
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Nombre del producto
HO-PEG4-NH2,
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)