Merck
JKA7008
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, SH, thiol reactive, ≥40 ppm DTT
Sinónimos:
4arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nombre del producto
4arm-PEG10K-SH, pentaerythritol core, average Mn 10,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 10,000
contiene
≥40 ppm DTT
idoneidad de la reacción
reactivity: thiol reactive
arquitectura del polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
4arm PEG Thiol. Hydrogel PEG. Selective for thiol groups under mild reaction conditions.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Daniele, M.A., et al.
Biomaterials, 35(6) (2014)
Artículos
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.