Merck
JKA7005
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Vinylsulfone, thiol reactive
Sinónimos:
4arm-PEG-Vinylsulfone, 4arm-PEG-VS, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SO2CHCH2)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nombre del producto
4arm-PEG10K-Vinylsulfone, average Mn 10,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 10,000
idoneidad de la reacción
reactivity: thiol reactive
arquitectura del polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
4arm PEG Vinylsulfone. Hydrogel PEG. VS binds free thiol groups in aqueous buffer between pH 6.5~8.5 at room temperature.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kyburz, K.A., et al.
Acta Biomaterialia, 9(5) (2013)
Artículos
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.