JKA12004
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG4 Propionic acid, monodisperse
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
NH2(CH2CH2O)4CH2CH2COOH
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Nombre del producto
NH2-PEG4-Propionic acid,
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)