H9021
Methyl cis-10-heptadecenoate
≥99% (GC), liquid
Sinónimos:
cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
liquid
Storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h8-9H,3-7,10-17H2,1-2H3/b9-8-
Inchi Key
JNSUZRHLHDQGPN-HJWRWDBZSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3