GF97826620
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm, polymer thickness 0.05mm
Sinónimos:
IM301536
About This Item
Productos recomendados
description
Backing Material: 0.035mm Copper
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 978-266-20
size
150 × 150 mm
thickness
0.1 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)