Documentos clave
Z531073
Sigma-Aldrich
Aldrich® coiled condenser
unjacketed, L 100 mm, joint: ST/NS 14/20
Seleccione un Tamaño
1 EA
$167.000
$167.000
Fecha estimada de envío30 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$167.000
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.43
$167.000
Fecha estimada de envío30 de marzo de 2025
joint
joint: ST/NS14/20
L
100 mm
General description
The coiled condenser circulates coolant through the coil. The jacketed version provides additional cooling capacity by allowing vapors to condense on the inner wall of the jacket.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)