357162
Vanadium
foil, thickness 0.127 mm, 99.7% trace metals basis
Sinónimos:
Atomic vanadium, Vanadium element
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.7% trace metals basis
Formulario
foil
resistividad
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
grosor
0.127 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
densidad
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[V]
InChI
1S/V
Clave InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- preparation of vanadium pentoxide for lithium ion batteries
- starting material for synthesis of vanadium oxide
- a substrate for the deposition of aluminium oxide for wear resistant coatings
Cantidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.