Documentos clave
GF83466748
Alumina
sphere, 0.5 mm diameter, 100 pcs, tolerance +/-2.5um
Sinónimos:
AL606810
Seleccione un Tamaño
1 EA
$450.100
$450.100
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$450.100
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
$450.100
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
spheres
manufacturer/tradename
Goodfellow 834-667-48
diameter
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)