Documentos clave
GF74339488
Alumina
powder, 45 mean particle size (micron), weight 50 g, purity 99.9%
Sinónimos:
AL606010
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 743-394-88
peso
50 g
tamaño medio de partícula
45 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)