Documentos clave
GF71518989
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
Sinónimos:
SI637950
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 715-189-89
L
100 mm
diameter
5.0 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)