Documentos clave
GF39873101
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 10.0 mm diameter, length 150 mm
Sinónimos:
SI637975
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 398-731-01
L
150 mm
diameter
10.0 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)