Documentos clave
GF37175665
Iron oxide
powder, max. particle size 50 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Sinónimos:
FE596010
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 371-756-65
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
50 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)