310069
Iron(II,III) oxide
powder, <5 μm, 95%
Sinónimos:
Ferrosoferric oxide, Iron oxide black, Magnetite
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
powder
tamaño de partícula
<5 μm
mp
1538 °C (lit.)
densidad
4.8-5.1 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
Clave InChI
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- A starting material to synthesize Ca2Fe2O5 (srebrodolskite) microspheres via a single-stage flame spheroidisation (FS) process.
- A catalyst for reverse water gas shift reactions(RWGS).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Mechanical alloying is a “brute force” method of affecting alloying and chemical reactions. The mixture of reactant powders and several balls are placed in the milling jar of a high-energy ball mill, for example, a shaker mill or a planetary mill.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.