Documentos clave
GF00710750
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 30 × 100 mm, porosity 0.86
Sinónimos:
AL603820
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 007-107-50
tamaño
30 × 100 mm
grosor
7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)