929883
Platinum (Pt) Mesh Electrode
size 2.0 cm × 2.0 cm, 0.1 mm wire diameter, 99.9%
Sinónimos:
Platinum Mesh Electrode
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NB.61
Productos recomendados
Ensayo
99.9%
tamaño
2.0 cm × 2.0 cm
Aplicación
This large area (2.0 cm x 2.0 cm , 0.1 mm wire diameter) and high purity (99.9%) platinum electrode has a surface area of mesh 500 sq. mm.
Información legal
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)