E49606
3-Ethyltoluene
99%
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methylbenzene
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
896 °F
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
densidad
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?