Documentos clave
DWK209547
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 125 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 51 mm × 98 mm, 38-410
Sinónimos:
209547
Seleccione un Tamaño
72 EACH
$212.400
$212.400
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
72 EACH
$212.400
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.17
$212.400
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
material
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
packaging
pkg of 72 ea
manufacturer/tradename
WHEATON® 209547
bottle diam. × H
51 mm × 98 mm
capacity
125 mL
Features and Benefits
Superior double seal closure for leak resistance
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)