Merck
D39185
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2-butanol
85%, technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2CH2CH(OH)CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
231.91
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
technical grade
Quality Level
assay
85%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
bp
114-115 °C/13 mmHg (lit.)
density
2.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(CBr)CCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-2-1-4(7)3-6/h4,7H,1-3H2
Inchi Key
PSSRAPMBSMSACN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)