D134406
3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone
97%
Sinónimos:
4′-Hydroxy-3′,5′-dimethoxyacetophenone, Acetosyringone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
124-127 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(cc(OC)c1O)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-8(13-2)10(12)9(5-7)14-3/h4-5,12H,1-3H3
Clave InChI
OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)