D109401
2,4-Dihydroxybenzoic acid
97%
Sinónimos:
β-Resorcylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
208-211 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Clave InChI
UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
It can be also used as a reactant in the synthesis of DHBARF polymer aerogels by reacting with formadehyde (F) and resorcinol (R).[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?