D100951
N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
97%
Sinónimos:
N,N-Diethyl-m-toluamide, m-Toluic acid diethylamide, DEET
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
6.7 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.523 (lit.)
bp
111 °C/1 mmHg
160 °C/19 mmHg (lit.)
densidad
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?