Documentos clave
CLS430165
Corning®, placas de cultivo tratadas para cultivo de tejidos
D × H 35 mm × 10 mm
Sinónimos:
petri dish
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Materiales
polystyrene
round
esterilidad
sterile
envase
sleeve of 20
fabricante / nombre comercial
Corning 430165
P × Al
35 mm × 10 mm
superficie
8 cm2
Características y beneficios
  • Fabricado a partir de poliestireno virgen ópticamente transparente
  • Tratado para una fijación óptima de la célula
  • Esterilizado por radiación gamma y certificado apirógeno
  • Tiene microesferas de apilamiento para ayudar a la manipulación
  • La tapa se suministra con respiraderos para proporcionar un intercambio de gas constante
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)