CF0044
Tetrafluoropropyl azide
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
Sinónimos:
2,2,3,3-tetrafluoropropanyl azide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
concentration
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
SMILES string
FC(F)C(CN=[N+]=[N-])(F)F
InChI
1S/C3H3F4N3/c4-2(5)3(6,7)1-9-10-8/h2H,1H2
InChI key
CDMWKAMPYXSCJY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
41.0 °F
flash_point_c
5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Fluorinated azides are a new tool that can be used to introduce fluorinated groups to molecules. These molecules can utilize click chemistry to easily add fluorinated groups.