Documentos clave
CF0036
Sigma-Aldrich
Trifluoromethyl azide
0.5 M in THF
Sinónimos:
Azidotrifluoromethane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CF3N3
Número de CAS:
Peso molecular:
111.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.06
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
cadena SMILES
FC(N=[N+]=[N-])(F)F
InChI
1S/CF3N3/c2-1(3,4)6-7-5
Clave InChI
VTWUWWKZOBMMPO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Trifluoromethyl azide is a fluoroalkyl azide reagent active in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (click reaction). The usage of this and other perfluoroalkyl reagents in this family allows for the previously challenging inclusion of fluorinated species as building blocks for click reactions.
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Fluorinated azides are a new tool that can be used to introduce fluorinated groups to molecules. These molecules can utilize click chemistry to easily add fluorinated groups.