Merck
713589
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonyl azide solution
11-15 % (w/w) in toluene, 97%
Sinónimos:
4-Methylbenzenesulfonyl azide solution, p-Toluenesulfonazide solution, Tosyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
197.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.5% (HPLC)
97%
Formulario
liquid
concentración
11-15 % (w/w) in toluene
índice de refracción
n20/D 1.502
densidad
~0.90 g/mL at 20 °C
grupo funcional
azide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)13(11,12)10-9-8/h2-5H,1H3
Clave InChI
NDLIRBZKZSDGSO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
p-Toluenesulfonyl azide is used as a nitrene source and in the synthesis of N-sulfimines, N-tosylphosphinimines, and N-sulfoximines.
Aplicación
p-Toluenesulfonyl azide solution can be employed as a reagent along with alkyne, and amine in the three-component coupling reaction for the synthesis of N-sulfonylamidines in presence of copper catalyst.
It can also be used in the synthesis of N-sulfonyl-1,2,3-triazoles by azide-alkyne cycloaddition reaction in the presence of copper catalyst.
Modifier of refractive index changes of transparent PMMA to generate permanent patterns in films
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
4.0 °C - closed cup - Solvent
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Highly efficient one-pot synthesis of N-sulfonylamidines by Cu-catalyzed three-component coupling of sulfonyl azide, alkyne, and amine
Bae I, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(7), 2038-2039 (2005)
p-Toluenesulfonyl Azide
Heydt H, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Copper-Catalyzed Synthesis of N-Sulfonyl-1, 2, 3-triazoles: Controlling Selectivity.
Yoo EJ, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(10), 1730-1733 (2007)