Merck
CDS003636
Sigma-Aldrich
4-(trifluoromethoxy)benzyl mercaptan
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
250 MG
$89.500
$89.500
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$89.500
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7F3OS
Peso molecular:
208.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
$89.500
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C8H7F3OS/c9-8(10,11)12-7-3-1-6(5-13)2-4-7/h1-4,13H,5H2
Clave InChI
VWLQXXSOXQNHJM-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)