752207
Biphenyl-4-thiol
97%
Sinónimos:
1,1′-Biphenyl-4-thiol, 4-Biphenylylthiol, 4-Mercaptobiphenyl, 4-Phenylbenzenethiol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
108-112 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Sc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Clave InChI
KRVHFFQFZQSNLB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)