C94807
3-Pyridinecarbonitrile
98%
Sinónimos:
3-Cyanopyridine, Nicotinic acid nitrile, Nicotinonitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
crystals
impurezas
<2.5% acetone
bp
201 °C (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
cadena SMILES
N#Cc1cccnc1
InChI
1S/C6H4N2/c7-4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H
Clave InChI
GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?