Merck
C95005
4-Pyridinecarbonitrile
98%
Sinónimos:
4-Cyanopyridine, Isonicotinic acid nitrile, Isonicotinonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4N2
Número CAS:
Peso molecular:
104.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-856-2
Beilstein/REAXYS Number:
107712
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
76-79 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
InChI key
GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
190.4 °F
Punto de inflamación (°C)
88 °C
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)