C32607
2-Chlorocyclohexanone
98%
Sinónimos:
α-Chlorocyclohexanone, (±)-2-Chloro-1-cyclohexanone, (±)-2-Chlorocyclohexanone, 2-Chlorocyclohexan-1-one, 2-Chlorocyclohexanone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
bp
82-83 °C/10 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
densidad
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
Clave InChI
CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?