168106
Methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
95%
Sinónimos:
2-Methoxycarbonylcyclopentanone, Methyl cyclopentanone-2-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
105 °C/19 mmHg (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-10-7(9)5-3-2-4-6(5)8/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- 1,2-disubstituted imidazolylmethylcyclopentanol derivatives
- methyl 1-(4-bromobutyl)-2-oxocyclopentanecarboxylate
- methyl 1-(4-iodobutyl)-2-oxocyclopentanecarboxylate
- ethyl 1-(3-bromopropyl)-2-oxocyclohexanecarboxylate
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?