BR4600331
BRAND® Dispensette® S Digital bottle-top dispenser
volume range 0.5-5 mL, with recirculation valve
Sinónimos:
bottle top dispensers
Seleccione un Tamaño
$885.800
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$885.800
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
Productos recomendados
feature
incremental 0.02 mL
DE-M marking
with recirculation valve
manufacturer/tradename
BRAND 4600331
volume range
0.5-5 mL
fitting
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
General description
Features and Benefits
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Other Notes
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Contenido relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.