BR37485
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 50 mL, joint: 12/21, polypropylene stopper
Sinónimos:
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Seleccione un Tamaño
$152.300
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$152.300
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
amber
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Junta
joint ST/NS neck12/21
joint: 12/21
Características
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 37485
capacidad
50 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)